Learn More
2-(Chlormethyl)-2-methyloxiran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10069301
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10069301 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10111122 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10069301 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD08593DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 598-09-4
Summenformel C4H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 106.549
MDL-Nummer MFCD00052487
InChI-Schlüssel VVHFXJOCUKBZFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl-2-methyloxirane, oxirane, 2-chloromethyl-2-methyl, 2-chloromethyl-2-methyl-oxirane, 2-chloromethyl-1,2-epoxypropane, methyl epichlorohydrin, 2-methylepichlorohydrin, acmc-209mfx, beta-methylepichlorohydrin, ksc493o4b
PubChem CID 95220
IUPAC-Name 2-(Chlormethyl)-2-Methyloxiran
SMILES CC1(CO1)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Chloromethyl)-2-methyloxirane
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 106.55
Reinheit (%) 97%