Learn More
2-Chloromethyl-3H-benzoimidazole-5-carbonitrile, TRC
Artikelnummer. 30366041
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366041 10 mg 10 Milligramm
30357018 100 mg -
30356788 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30366041 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC59810310MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150613-50-6
Summenformel C9H6N3Cl
Molekulargewicht (g/mol) 191.61
IUPAC-Name 2-(chloromethyl)-3H-benzimidazole-5-carbonitrile
SMILES ClCc1nc2ccc(cc2[nH]1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloromethyl-3H-benzoimidazole-5-carbonitrile
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H6ClN3/c10-4-9-12-7-2-1-6(5-11)3-8(7)13-9/h1-3H,4H2,(H,12,13)
Formelmasse 191.025