Learn More
2-(Chlormethyl)-4-(3-chlorpropoxy)-3-methylpyridinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30360621
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30360621 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30360621 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36908010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Chloromethyl)-4-(3-chloropropoxy)-3-methylpyridine Hydrochloride
CAS 2514958-53-1
Summenformel C10H13Cl2NO . HCl
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H13Cl2NO.ClH/c1-8-9(7-12)13-5-3-10(8)14-6-2-4-11;/h3,5H,2,4,6-7H2,1H3;1H
SMILES CC1=C(OCCCCl)C=CN=C1CCl.[H]Cl
IUPAC-Name 2-(Chlormethyl)-4-(3-Chlorpropoxy)-3-methylpyridinhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 270.58
Formelmasse 269.02