Learn More
2-Chlormethyl-4-nitrophenol, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number 15422122
Click to view available options
Menge:
1 g
Chemischer Name oder Material 2-Chloromethyl-4-nitrophenol
CAS 2973-19-5
Schmelzpunkt 128.0°C to 132.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H6ClNO3
Strukturformel ClCH2C6H3(NO2)OH
Menge 1 g
Beilstein 06,367
Synonym 2-chloromethyl-4-nitrophenol, phenol, 2-chloromethyl-4-nitro, alpha-chloro-4-nitro-o-cresol, 2-hydroxy-5-nitrobenzyl chloride, 2-hidroxi-5-nitrobenzilclorura romanian, 2-chloromethyl-4-nitro-phenol, phenol,2-chloromethyl-4-nitro, 2-hidroxi-5-nitrobenzilclorura, acmc-1ccok, 4-nitro-2-chloromethylphenol
InChI-Schlüssel PJNPZIYGODMAQE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])CCl)O
IUPAC-Name 2-(Chlormethyl)-4-Nitrophenol
Molekulargewicht (g/mol) 187.58
PubChem CID 76305
Formelmasse 187.58
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloromethyl-4-nitrophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.