Learn More
2-(Chloromethyl)benzaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30362223
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30362223 50 mg 50 Milligramm
30356248 25 mg -
30352277 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30362223 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36575050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108683-62-1
Summenformel C8H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 154.59
IUPAC-Name 2-(chloromethyl)benzaldehyde
SMILES ClCc1ccccc1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Chloromethyl)benzaldehyde
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H7ClO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,6H,5H2
Formelmasse 154.0185