Learn More
2-Chlorophenylacetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30354536
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30354536 50 g 50 Gramm
30351860 25 g -
30363309 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30354536 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37538050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2444-36-2
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.59
Synonym (2-Chlorophenyl)acetic Acid, (o-Chlorophenyl)acetic Acid, 2-(o-Chlorophenyl)ethanoic Acid, 2-Chlorobenzeneacetic Acid, NSC 4613, o-Chlorobenzeneacetic Acid
IUPAC-Name 2-(2-chlorophenyl)acetic acid
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorophenylacetic Acid
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H7ClO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Formelmasse 170.0135