Learn More
(±)-2-Chlorphenylglycin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228531
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
88744-36-9
C8H8ClNO2
185.61
LMIZLNPFTRQPSF-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-2-chlorophenyl acetic acid, 2-2-chlorophenyl glycine, 2-chlorophenylglycine, dl-2-2-chlorophenyl glycine, amino 2-chlorophenyl acetic acid, amino-2-chloro-phenyl-acetic acid, dl-2-chlorophenylglycine, 2-chlorophenyl glycine, 2-chloro-dl-phenylglycine, h-dl-phg 2-cl-oh
290729
2-Amino-2-(2-chlorphenyl)essigsäure
C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)N)Cl
88744-36-9
C8H8ClNO2
185.61
LMIZLNPFTRQPSF-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-2-chlorophenyl acetic acid, 2-2-chlorophenyl glycine, 2-chlorophenylglycine, dl-2-2-chlorophenyl glycine, amino 2-chlorophenyl acetic acid, amino-2-chloro-phenyl-acetic acid, dl-2-chlorophenylglycine, 2-chlorophenyl glycine, 2-chloro-dl-phenylglycine, h-dl-phg 2-cl-oh
290729
2-Amino-2-(2-chlorphenyl)essigsäure
C1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)O)N)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (±)-2-chlorophenylglycine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 182.9°C to 183°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 185.61
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (±)-2-Chlorophenylglycine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.