Learn More
2-Chlorpyridin-3-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228534
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
452972-11-1
C11H15BClNO2
239.51
MFCD04039873
XFZFMAUUZHBQSS-UHFFFAOYSA-N
2-chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-chloro-3-pyridineboronic acid pinacol ester, 2-chloropyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloropyridine-3-boronicacidpinacolester, 2-chloropyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-chloro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 2-chloro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem16529
12067060
2-chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CN=C1Cl
452972-11-1
C11H15BClNO2
239.51
MFCD04039873
XFZFMAUUZHBQSS-UHFFFAOYSA-N
2-chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-chloro-3-pyridineboronic acid pinacol ester, 2-chloropyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloropyridine-3-boronicacidpinacolester, 2-chloropyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-chloro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 2-chloro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem16529
12067060
2-chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CN=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 34.0°C to 39.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 239.61
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.