Learn More
2-Chlorpyridin-4-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434530
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434530 1 g 1 Gramm
11444530 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434530 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50098.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 101066-61-9 | C6H4ClNO | 141.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101066-61-9
Summenformel C6H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 141.55
MDL-Nummer MFCD06651557
InChI-Schlüssel UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroisonicotinaldehyde, 2-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-4-formylpyridine, 2-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 2-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, pubchem5099, 6-chloroisonicotinaldehyde, ksc180g9n, 2-chloropyridin-4-carbaldehyde
PubChem CID 2762994
IUPAC-Name 2-Chlorpyridin-4-Carboxaldehyd
SMILES ClC1=CC(C=O)=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 46°C to 49°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 141.56
Reinheit (%) 97%