Learn More
2-Chlorpyridin-N-Oxid Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322329
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11322329 5 g 5 Gramm
11332329 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322329 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27280.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 20295-64-1 | C5H5Cl2NO | 166.001 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20295-64-1
Summenformel C5H5Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 166.001
MDL-Nummer MFCD00007913
InChI-Schlüssel GRZNODNSNCXOHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyridine n-oxide hydrochloride, 2-chloropyridine-n-oxide hydrochloride, 2-chloropyridine 1-oxide hydrochloride, chloride 2-chloropyridinium 1-oxide, 2-chloropyridine n-oxide hcl, pyridine, 2-chloro-, 1-oxide, hydrochloride, 2-chloropyridin-1-ium-1-olate hydrochloride, 2-chlorpyridin-1-oxidhydrochlorid, acmc-1ccui, 2-chloropyridine n-oxide.hcl
PubChem CID 88478
IUPAC-Name 2-Chlor-1-Oxidopyridin-1-ium;Hydrochlorid
SMILES C1=CC=[N+](C(=C1)Cl)[O-].Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropyridine N-oxide hydrochloride
Schmelzpunkt 138°C to 142°C
Menge 5 g
Formelmasse 166.01
Reinheit (%) 97%