Learn More
2-Chloroquinoline-6-sulfonyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30361345
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30361345 250 mg
30358299 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30361345 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC381240250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 205055-71-6
Summenformel C9 H5 Cl2 N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 262.11
IUPAC-Name 2-chloroquinoline-6-sulfonyl chloride
SMILES Clc1ccc2cc(ccc2n1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroquinoline-6-sulfonyl Chloride
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H5Cl2NO2S/c10-9-4-1-6-5-7(15(11,13)14)2-3-8(6)12-9/h1-5H
Formelmasse 260.9418