Learn More
2-Chlortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415627
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11415627 1000 g 1000 Gramm
11379629 100 g 100 Gramm
11425627 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23596.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 95-49-8 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
2-Chlorotoluene is used for permanganate oxidation to give o-chlorobenzoic acid. It is used in the preparation of 3-chloro-4-methylcatechol and 4-chloro-3-methylcatechol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorotoluol wird zur Permanganatoxidation verwendet, um O-Chlorobenzoesäure zu erhalten. Es wird bei der Herstellung von 3-Chloro-4-Methylcatechol und 4-Chloro-3-Methylcatechol verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-49-8
Summenformel C7H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 126.58
MDL-Nummer MFCD00000562
InChI-Schlüssel IBSQPLPBRSHTTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorotoluene, o-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-2-methyl, o-tolyl chloride, ortho-chlorotoluene, toluene, o-chloro, 2-methylchlorobenzene, halso 99, 2-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-2-chlorobenzene
PubChem CID 7238
IUPAC-Name 1-Chlor-2-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorotoluene
Schmelzpunkt -36°C
Dichte 1.082
Menge 1000 g
Brechungsindex 1.525
UN-Nummer UN2238
Beilstein 1904175
Merck Index 14,2171
Siedepunkt 157°C to 159°C
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 126.59
Reinheit (%) 99%