Learn More
2-Chlorveratraldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413334
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11413334 5 g 5 Gramm
11423334 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413334 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10623.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5417-17-4
Summenformel C9H9ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 200.618
MDL-Nummer MFCD00084942
InChI-Schlüssel SAWHDJTZESXNMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroveratraldehyde, 2-chloro-3,4-dimethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-3,4-dimethoxy, 2-chloro-3,4-dimethoxy benzaldehyde, chloroveratraldehyde, pubchem7759, acmc-1aumn, 2-chloro-3,4 dimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde,2-chloro-3,4-dimethoxy, 2-chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
PubChem CID 79445
IUPAC-Name 2-Chlor-3,4-Dimethoxybenzaldehyd
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)C=O)Cl)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroveratraldehyde
Schmelzpunkt 70°C to 72°C
Menge 5 g
Beilstein 2109344
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 200.62
Reinheit (%) 98%