missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-[cis-4-(Boc-amino)cyclohexyl]ethylamin, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7041640
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
509143-12-8
C13H26N2O2
242.363
MFCD03844601
SSZKBGFWNFAXNC-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-2-aminoethyl cyclohexyl carbamate, 2-trans-4-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl ethylamine, tert-butyl cis-4-2-aminoethyl cyclohexylcarbamate, carbamicacid, cis-4-2-aminoethyl cyclohexyl-, 1,1-dimethylethyl ester 9ci, tert-butyl n-4-2-aminoethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-2-azanylethyl cyclohexyl carbamate, 2-trans-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexyl ethylamine, tert-butyl trans-4-2-aminoethyl cyclohexyl carbamate
24720893
tert-Butyl-N-[4-(2-aminoethyl)cyclohexyl]carbamat
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CCN
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
509143-12-8
C13H26N2O2
242.363
MFCD03844601
SSZKBGFWNFAXNC-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-2-aminoethyl cyclohexyl carbamate, 2-trans-4-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl ethylamine, tert-butyl cis-4-2-aminoethyl cyclohexylcarbamate, carbamicacid, cis-4-2-aminoethyl cyclohexyl-, 1,1-dimethylethyl ester 9ci, tert-butyl n-4-2-aminoethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-2-azanylethyl cyclohexyl carbamate, 2-trans-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexyl ethylamine, tert-butyl trans-4-2-aminoethyl cyclohexyl carbamate
24720893
tert-Butyl-N-[4-(2-aminoethyl)cyclohexyl]carbamat
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CCN

2-[cis-4-(Boc-amino)cyclohexyl]ethylamine is used as a intermediate for chemical research.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2-[cis-4-(Boc-amino)cyclohexyl]ethylamin wird als Zwischenprodukt für die chemische Forschung verwendet.

Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-[cis-4-(Boc-amino)cyclohexyl]ethylamine
Formelmasse 242.35
Reinheit (%) 97%
Menge 250 mg

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'