Learn More
2-Cyano-3,3-diphenylacrylsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Cyano-3,3-diphenylacrylic Acid |
| CAS | 10380-41-3 |
| Summenformel | C16H11NO2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic Acid, 3,3-Diphenyl-2-cyanoacrylic Acid, α-Cyano-β-diphenylacrylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H11NO2/c17-11-14(16(18)19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,(H,18,19) |
| SMILES | OC(/C(C#N)=C(C1=CC=CC=C1)/C2=CC=CC=C2)=O |
| IUPAC-Name | 2-Cyano-3,3-diphenylprop-2-ensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 249.26 |
| Formelmasse | 249.079 |