Learn More
Alfa Aesar™ 2-Cyan-3-fluorbenzolboronsäurepinakolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62371.03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15467336
  • 537.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
10-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
765916-91-4
247.076
2-fluoro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-cyano-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-fluoro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-cyano-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 6-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile
2-Fluor-6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Benzonitril
C13H15BFNO2
TXGKJULMHJEZTA-UHFFFAOYSA-N
22273603
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)F)C#N
Spezifikation
2-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
765916-91-4
2-fluoro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-cyano-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-fluoro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-cyano-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 6-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=CC=C2)F)C#N
247.076
247.07
96%
1g
C13H15BFNO2
TXGKJULMHJEZTA-UHFFFAOYSA-N
2-Fluor-6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Benzonitril
22273603
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation