Learn More
2-Cyano-3-Iodpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Used to prepare Grignard reagents which are widely used in organic synthesis.2-Cyano-3-iodopyridine are used in coupling reactions. Has wide application in the pharmaceutical as well as chemical industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zur Herstellung von Grignard-Reagenzien, die in der organischen Synthese weit verbreitet sind .2-Cyano-3iodopyridin wird in Kupplungsreaktionen eingesetzt. Breites Einsatzgebiet in der pharmazeutischen und chemischen Industrie.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
Zur Herstellung von Grignard-Reagenzien, die in der organischen Synthese weit verbreitet sind .2-Cyano-3iodopyridin wird in Kupplungsreaktionen eingesetzt. Breites Einsatzgebiet in der pharmazeutischen und chemischen Industrie.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Cyano-3-iodopyridine |
Schmelzpunkt | 98°C to 100°C |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3439 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Formelmasse | 230.01 |
Reinheit (%) | 95% |