Learn More
2-Cyan-3-(maleimidomethyl)-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7039655
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1421262-92-1
C11H7N3O2
213.20
MFCD22683036
XGKQSALDRPJQPL-UHFFFAOYSA-N
3-2,5-dioxopyrrol-1-yl methyl pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-3-maleimidomethyl pyridine
97030369
O=C1C=CC(=O)N1CC1=C(N=CC=C1)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1421262-92-1
C11H7N3O2
213.20
MFCD22683036
XGKQSALDRPJQPL-UHFFFAOYSA-N
3-2,5-dioxopyrrol-1-yl methyl pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-3-maleimidomethyl pyridine
97030369
O=C1C=CC(=O)N1CC1=C(N=CC=C1)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-3-(maleimidomethyl)pyridine
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
IUPAC-Name 3-[(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)Methyl]Pyridin-2-Carbonitril
Formelmasse 213.19
Reinheit (%) 97%