Learn More
2-Cyano-5-Fluorpyridin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028569
30.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
327056-62-2
C6H3FN2
122.102
MFCD08741371
BHXHRMVSUUPOLX-UHFFFAOYSA-N
2-cyano-5-fluoropyridine, 5-fluoropicolinonitrile, 5-fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-cyano-5-fluorpyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 5-fluoro, 5-fluoro-2-cyanopyridine, pubchem16479, acmc-1ag1d, 2-cyano-5-fluoro pyridine, ksc497k5h
11332453
5-Fluoropyridin-2-Carbonitril
C1=CC(=NC=C1F)C#N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
327056-62-2
C6H3FN2
122.102
MFCD08741371
BHXHRMVSUUPOLX-UHFFFAOYSA-N
2-cyano-5-fluoropyridine, 5-fluoropicolinonitrile, 5-fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-cyano-5-fluorpyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 5-fluoro, 5-fluoro-2-cyanopyridine, pubchem16479, acmc-1ag1d, 2-cyano-5-fluoro pyridine, ksc497k5h
11332453
5-Fluoropyridin-2-Carbonitril
C1=CC(=NC=C1F)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-5-fluoropyridine
Schmelzpunkt 41°C to 44°C
Menge 1 g
Formelmasse 122.1
Reinheit (%) ≥98%