Learn More
2-Cyan-5-maleimidpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7039490
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1421262-17-0
C10H5N3O2
199.17
MFCD22683008
ORPMTHPTAABMBU-UHFFFAOYSA-N
5-2,5-dioxopyrrol-1-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-5-maleimidopyridine
97030361
O=C1C=CC(=O)N1C1=CN=C(C=C1)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1421262-17-0
C10H5N3O2
199.17
MFCD22683008
ORPMTHPTAABMBU-UHFFFAOYSA-N
5-2,5-dioxopyrrol-1-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-5-maleimidopyridine
97030361
O=C1C=CC(=O)N1C1=CN=C(C=C1)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-5-maleimidopyridine
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
IUPAC-Name 5-(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)Pyridin-2-Carbonitril
Formelmasse 199.17
Reinheit (%) 97%