Learn More
2-Cyano-5-(Trifluormethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055812
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
95727-86-9
C7H3F3N2
172.11
MFCD01001119
WDSCJULUXJSJOX-UHFFFAOYSA-N
5-trifluoromethyl picolinonitrile, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-5-trifluoromethyl pyridine, 2-cyano-5-trifluoromethylpyridine, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarbonitrile, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 5-trifluoromethyl, pubchem17518, 5-trifluoromethyl ;picolinonitrile, 2-cyano-5-trifluoromethyl pyridine, 5-trifluoromethyl picolinonitrile
1535372
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-carbonitril
FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C#N
95727-86-9
C7H3F3N2
172.11
MFCD01001119
WDSCJULUXJSJOX-UHFFFAOYSA-N
5-trifluoromethyl picolinonitrile, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-5-trifluoromethyl pyridine, 2-cyano-5-trifluoromethylpyridine, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarbonitrile, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 5-trifluoromethyl, pubchem17518, 5-trifluoromethyl ;picolinonitrile, 2-cyano-5-trifluoromethyl pyridine, 5-trifluoromethyl picolinonitrile
1535372
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-carbonitril
FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C#N
It is a useful reactant in the synthesis of s-tetrazines. Also act as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein nützlicher Reaktionspartner bei der Synthese von s-Tetrazinen. Auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutika geeignet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Beilstein 13339826
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 172.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest