Learn More
2-Cyanobenzolboronsäure-1,3-Propandiolester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15489895
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15489895 250 mg 250 Milligramm
15439287 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489895 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52547.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 172732-52-4
Summenformel C10H10BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 187.005
MDL-Nummer MFCD04039012
InChI-Schlüssel REQZFVYFYAZUMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzonitrile, 2-cyanophenylboronic acid 1,3-propanediol ester, 2-2-cyanophenyl-1,3,2-dioxaborinane, 2-cyanobenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester, 2-cyanophenylboronic acid propanediol ester, 2-cyanophenylboronic acid, 1,3-propanediol cyclic ester, 2-1,3,2-dioxaborinane-2-yl benzonitrile, 2-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-benzonitrile, benzonitrile, 2-1,3,2-dioxaborinan-2-yl, 2-cyanophenylboronic acid,1,3-propanediol
PubChem CID 3529602
IUPAC-Name 2-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)benzonitril
SMILES B1(OCCCO1)C2=CC=CC=C2C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cyanobenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester
Schmelzpunkt 42°C to 45°C
Menge 250 mg
Formelmasse 187