Learn More
(2-Cyanoethyl)ethylcarbaminsäure-tert-butylester, TRC
Artikelnummer. 30363116
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30363116 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30363116 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9800502.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (2-Cyanoethyl)ethyl-carbamic Acid tert-Butyl Ester
CAS 170018-97-0
Summenformel C10H18N2O2
Menge 2.5 g
Synonym (2-Cyanoethyl)ethyl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, tert-Butyl N-(2-Cyanoethyl)-N-(ethyl)carbamate
InChI-Formel InChI=1S/C10H18N2O2/c1-5-12(8-6-7-11)9(13)14-10(2,3)4/h5-6,8H2,1-4H3
SMILES CCN(CCC#N)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)-N-ethylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 198.26
Formelmasse 198.1368