Learn More
2-Cyanoethylhydrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-95037
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
353-07-1
C3H7N3
85.1
MFCD00043620
VIHRIIARIFUQLC-UHFFFAOYSA-N
2-cyanoethylhydrazine, beta-cyanoethylhydrazine, 2-cyanoethyl hydrazine, cyanoethylhydrazine, unii-l6h109c98b, 3-hydrazinopropionitrile, propanenitrile, 3-hydrazino, 3-hydrazinopropanenitrile
136177
3-Hydrazinylpropannitril
C(CNN)C#N
353-07-1
C3H7N3
85.1
MFCD00043620
VIHRIIARIFUQLC-UHFFFAOYSA-N
2-cyanoethylhydrazine, beta-cyanoethylhydrazine, 2-cyanoethyl hydrazine, cyanoethylhydrazine, unii-l6h109c98b, 3-hydrazinopropionitrile, propanenitrile, 3-hydrazino, 3-hydrazinopropanenitrile
136177
3-Hydrazinylpropannitril
C(CNN)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Cyanoethylhydrazine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.0530g/mL
Siedepunkt 76°C to 79°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt 109°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2NHCH2CH2CN
Brechungsindex 1.4740 to 1.476
Menge 1 g
Relative Dichte 1.053
Formelmasse 85.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyanoethylhydrazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.