Learn More
2-Cyclopenten-1-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2-Cyclopenten-1-one is a versatile electrophile employed in various addition reactions including conjugate addition of organocopper nucleophiles, Michael reaction with silyl enol ethers and siloxanes. It is also used in Diels-Alder cycloadditions and phosphoniosilylations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Cyclopenten-1-on ist ein vielseitiges Elektrophil, das in verschiedenen Additionsreaktionen eingesetzt wird, einschließlich Konjugat-Addition von kupferorganischen Nukleophilen, Michael-Reaktion mit Silyl-Enol-Ethern und Siloxanen. Wird auch bei Diels-Alder-Cycloadditionen und Phosphoniosilylierungen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
2-Cyclopenten-1-on ist ein vielseitiges Elektrophil, das in verschiedenen Additionsreaktionen eingesetzt wird, einschließlich Konjugat-Addition von kupferorganischen Nukleophilen, Michael-Reaktion mit Silyl-Enol-Ethern und Siloxanen. Wird auch bei Diels-Alder-Cycloadditionen und Phosphoniosilylierungen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Cyclopenten-1-one |
Dichte | 1.01 |
Siedepunkt | 150°C |
Flammpunkt | 42°C (108°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.481 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1224 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water. |
Formelmasse | 82.1 |