Learn More
2-(Cyclopentylsulfanyl)essigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Cyclopentylsulfanyl)acetic Acid |
| CAS | 52363-14-1 |
| Summenformel | C7H12O2S |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H12O2S/c8-7(9)5-10-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)CSC1CCCC1 |
| IUPAC-Name | 2-Cyclopentylsulfanylessigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 160.23 |
| Formelmasse | 160.0558 |