Learn More
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridin-3-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7033081
95.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
902835-88-5
C10H11NO2
177.203
MFCD07781136
AEOXNPSSZSDLDK-UHFFFAOYSA-N
2-cyclopropylmethoxy nicotinaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-3-carbaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-3-carboxaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-cyclopropyl-methoxy pyridine-3-carbaldehyde
42553129
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridin-3-Carbaldehyd
C1CC1COC2=C(C=CC=N2)C=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
902835-88-5
C10H11NO2
177.203
MFCD07781136
AEOXNPSSZSDLDK-UHFFFAOYSA-N
2-cyclopropylmethoxy nicotinaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-3-carbaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy pyridine-3-carboxaldehyde, 2-cyclopropylmethoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-cyclopropyl-methoxy pyridine-3-carbaldehyde
42553129
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridin-3-Carbaldehyd
C1CC1COC2=C(C=CC=N2)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-carboxaldehyde
Menge 1 g
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) 97%