Learn More
2-Decanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Decanol is used to develop a miniature catalytic reactor for the oxidation of alcohols with O2 in supercritical CO2. It was used to study the substrate spectrum of phytanoyl-CoA hydroxylase with regard to the length of both the acyl chain and the branch at position.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Decanol wird zur Entwicklung eines katalytischen Miniaturreaktors zur Oxidation von Alkoholen mit O2 in überkritischem CO2 verwendet. Wurde verwendet, um das Substratspektrum der Phytanoyl-CoA-Hydroxylase hinsichtlich der Länge der Acylkette und der Verzweigung zu untersuchen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Decanol |
| Schmelzpunkt | -5°C |
| Dichte | 0.825 |
| Siedepunkt | 211°C |
| Flammpunkt | 85°C (185°F) |
| Brechungsindex | 1.434 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1719664 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
| Formelmasse | 158.29 |
| Mehr anzeigen |