Learn More
2-Decyn-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397475
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397475 25 g 25 Gramm
11387475 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397475 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05523.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4117-14-0 | C10H18O | 154.253 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4117-14-0
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.253
MDL-Nummer MFCD00041567
InChI-Schlüssel GFLHGTKUCYPXHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-decyn-1-ol, 2-decyne-1-ol, n-heptylhydroxymethylacetylene, unii-l4949b9xh9, decynol, pubchem11035, acmc-1arrx, heptyl hydroxymethyl acetylene, 2-decyn-1-ol,
PubChem CID 77763
IUPAC-Name Dec-2-yn-1-ol
SMILES CCCCCCCC#CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Decyn-1-ol
Dichte 0.855
Siedepunkt 114°C to 116°C (6 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4585
Menge 25 g
Beilstein 1852842
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97%