Learn More
2'-Desoxy-Beta-L-adenosin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-Deoxy-beta-L-adenosine |
| CAS | 14365-45-8 |
| Summenformel | C10 H13 N5 O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 9-(2-Deoxy-β-L-erythro-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amine Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13N5O3/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7+/m1/s1 |
| SMILES | Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3C[C@@H](O)[C@H](CO)O3 |
| IUPAC-Name | (2S,3R,5S)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-2-(Hydroxymethyl)oxolan-3-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 251.24 |
| Formelmasse | 251.1018 |