Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Desoxy-D-Glucose, 99 %
Catalog Number p-4258923
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
154-17-6
C6H12O5
164.16
MFCD00151328
PMMURAAUARKVCB-PHUJZJCSNA-N
deoxyglucose, 2-deoxy-d-mannose, 2-deoxy-d-arabinohexose, unii-9g2mp84a8w, d-arabino-hexose, 2-deoxy, arabino-hexose, 2-deoxy, d-glucose, 2-deoxy, 3r,4s,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, 2 deoxyglucose, 2 deoxy d glucose
17751002
(3S,4R,5S)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@@H]1O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
154-17-6
C6H12O5
164.16
MFCD00151328
PMMURAAUARKVCB-PHUJZJCSNA-N
deoxyglucose, 2-deoxy-d-mannose, 2-deoxy-d-arabinohexose, unii-9g2mp84a8w, d-arabino-hexose, 2-deoxy, arabino-hexose, 2-deoxy, d-glucose, 2-deoxy, 3r,4s,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, 2 deoxyglucose, 2 deoxy d glucose
17751002
(3S,4R,5S)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@@H]1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Deoxy-D-glucose
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 146.0°C to 147.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Glührückstand 1% max.
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15,2905
Spezifische Drehung + 45.50
Löslichkeitsinformationen (2% in water) Clear colorless to light yellow
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle