Learn More
2-Deoxy-D-ribose, TRC
Artikelnummer. 30179088
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179088 5 g 5 Gramm
30179469 1 g 1 Gramm
30179136 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179088 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2520005G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 533-67-5
Summenformel C5 H10 O4
Molekulargewicht (g/mol) 134.13
Synonym D-erythro-Pentose, 2-deoxy-, 2-Deoxy-D-erythro-pentose, (3S,4R)-3,4,5-Trihydroxypentanal, 2-Deoxy-D-arabinose, 2-Deoxy-D-ribose, D-(-)-2-Deoxyribose, D-Ribose, 2-deoxy-, Deoxyribose, Thyminose
IUPAC-Name (3S,4R)-3,4,5-trihydroxypentanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Deoxy-D-ribose
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
Formelmasse 134.0579
Reinheit (%) >95%