missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2'-Desoxyadenosin-5'-diphosphat-Triphosphatsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Beschreibung
2?-Deoxyadenosine 5?-diphosphate is used for the synthesis of deoxyadenylate oligonucleotides with enzymes such as polynucleotide phosphorylase from Escherichia coli. dADP is used as an inhibitor of bacterial poly(A) polymerase. DeoxyADP may be use as an alternative substrate or inhibitor for studies of ATPase and DNA and RNA polymerase specificity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Desoxyadenosin-5′-Diphosphat wird zur Synthese von Desoxyadenylat-Oligonukleotiden mit Enzymen wie der Polynukleotid-Phosphorylase aus Escherichia coli verwendet. dADP wird als Inhibitor der bakteriellen Poly(A)-Polymerase verwendet. DeoxyADP kann als alternatives Substrat oder Inhibitor für Studien zur Spezifität von ATPase und DNA- und RNA-Polymerase verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2′-Desoxyadenosin-5′-Diphosphat wird zur Synthese von Desoxyadenylat-Oligonukleotiden mit Enzymen wie der Polynukleotid-Phosphorylase aus Escherichia coli verwendet. dADP wird als Inhibitor der bakteriellen Poly(A)-Polymerase verwendet. DeoxyADP kann als alternatives Substrat oder Inhibitor für Studien zur Spezifität von ATPase und DNA- und RNA-Polymerase verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Deoxyadenosine-5'-diphosphate trisodium salt |
Farbe | Weiß |
Menge | 25 mg |
IUPAC-Name | [(2R,3S,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyl-phosphonhydrogenphosphat;natrium |
Formelmasse | 477.15 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'