Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxyuridin, 99+ %
Catalog Number p-3757394
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
951-78-0
C9H12N2O5
228.20
MFCD00006527
MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
2'-deoxyuridine, deoxyuridine, uracil deoxyriboside, 2-deoxyuridine, 1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, deoxyribose uracil, uridine, 2'-deoxy, 2'-desoxyuridine, unii-w78i7ay22c, ccris 2832
13712
CHEBI:16450
1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
951-78-0
C9H12N2O5
228.20
MFCD00006527
MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
2'-deoxyuridine, deoxyuridine, uracil deoxyriboside, 2-deoxyuridine, 1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, deoxyribose uracil, uridine, 2'-deoxy, 2'-desoxyuridine, unii-w78i7ay22c, ccris 2832
13712
CHEBI:16450
1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2'-Deoxyuridine
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 163.0°C to 167.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Merck Index 15, 2911
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 300g/L (20°C)
Formelmasse 228.2
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-Deoxyuridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.