Learn More
2-Desmethyl-2-hydroxymethyl Kresoxim-methyl Carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30358864
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30358864 1 mg 1 Milligramm
30366935 10 mg 10 Milligramm
30349824 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30358864 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2821951MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1639810-41-5
Summenformel C17 H17 N O5
Molekulargewicht (g/mol) 315.32
Synonym Benzeneacetic acid, 2-[[2-(hydroxymethyl)phenoxy]methyl]-α-(methoxyimino)-, (αE)-, (αE)-2-[[2-(Hydroxymethyl)phenoxy]methyl]-α-(methoxyimino)benzeneacetic acid, BF 490-2
IUPAC-Name (2E)-2-[2-[[2-(hydroxymethyl)phenoxy]methyl]phenyl]-2-methoxyiminoacetic acid
SMILES CO\N=C(\C(=O)O)/c1ccccc1COc2ccccc2CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-Kresoxim-2-hydroxymethyl (free acid)
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H17NO5/c1-22-18-16(17(20)21)14-8-4-2-7-13(14)11-23-15-9-5-3-6-12(15)10-19/h2-9,19H,10-11H2,1H3,(H,20,21)/b18-16+
Formelmasse 315.1107