Learn More
2-[Di(methylthio)methyliden]malononitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2697619
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5147-80-8
C6H6N2S2
170.248
MFCD00052730
FICQFRCPSFCFBY-UHFFFAOYSA-N
2-bis methylthio methylene malononitrile, bis methylthio methylene malononitrile, 2-di methylthio methylidene malononitrile, propanedinitrile, bis methylthio methylene, 2-bis methylsulfanyl methylidene propanedinitrile, bis methylthio methylene propanedinitrile, 3,3-bis methylthio-2-cyanoacrylonitrile, bis methylthio methylidene propanedinitrile
99229
2-[Bis(Methylsulfanyl)methyliden]propanedinitril
CSC(=C(C#N)C#N)SC
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5147-80-8
C6H6N2S2
170.248
MFCD00052730
FICQFRCPSFCFBY-UHFFFAOYSA-N
2-bis methylthio methylene malononitrile, bis methylthio methylene malononitrile, 2-di methylthio methylidene malononitrile, propanedinitrile, bis methylthio methylene, 2-bis methylsulfanyl methylidene propanedinitrile, bis methylthio methylene propanedinitrile, 3,3-bis methylthio-2-cyanoacrylonitrile, bis methylthio methylidene propanedinitrile
99229
2-[Bis(Methylsulfanyl)methyliden]propanedinitril
CSC(=C(C#N)C#N)SC
Chemischer Name oder Material 2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CN)2C=C(SCH3)2
Menge 1 g
Formelmasse 170.26
Reinheit (%) 97%