Learn More
2-(Dibenzylamino)-1-(4-fluorphenyl)propan-1-ol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Dibenzylamino)-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one |
| CAS | 211242-52-3 |
| Summenformel | C23H24FNO |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2-[Bis(phenylmethyl)amino]-1-(4-fluorophenyl)-1-propanone |
| SMILES | CC(C(O)c1ccc(F)cc1)N(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 349.44 |