Learn More
2-Dibromomethyl-benzonitrile, TRC
Artikelnummer. 30374444
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30374444 100 mg
30380610 250 mg
30383313 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30374444 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD425605100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 655-63-0
Summenformel C8H5Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 274.94
Synonym alpha,alpha-Dibromo-o-tolunitrile
SMILES BrC(Br)c1ccccc1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Dibromomethyl-benzonitrile
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H5Br2N/c9-8(10)7-4-2-1-3-6(7)5-11/h1-4,8H
Formelmasse 272.8789