Learn More
2-(Diethylamino)ethyl 4-(2-Hydroxybenzamido)benzoate, TRC
Artikelnummer. 30376508
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30376508 10 mg
30388128 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30376508 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44356010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1007652-84-7
Summenformel C20H24N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 356.42
Synonym 2-(Diethylamino)ethyl Ester 4-[(2-Hydroxybenzoyl)amino]benzoic Acid, Procaine Impurity, N-Desmethyl O-Desoctyl Otilonium
SMILES CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)c2ccccc2O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Diethylamino)ethyl 4-(2-Hydroxybenzamido)benzoate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H24N2O4/c1-3-22(4-2)13-14-26-20(25)15-9-11-16(12-10-15)21-19(24)17-7-5-6-8-18(17)23/h5-12,23H,3-4,13-14H2,1-2H3,(H,21,24)
Formelmasse 356.1736