Learn More
2-Diethylaminoethanol-d10 Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30386593
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30386593 10 mg
30373215 25 mg
30370121 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30386593 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44362210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1092978-76-1
Summenformel C6H6D10ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 163.71
Synonym (Diethylamino)ethanol-d10 Hydrochloride, Dehydasal-d10 Hydrochloride, Perdilaton-d10 Hydrochloride
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCO)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Diethylaminoethanol-d10 Hydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H15NO.ClH/c1-3-7(4-2)5-6-8;/h8H,3-6H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3,3D2,4D2;
Formelmasse 163.1548