missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Diisopropylaminoethylchloridhydrochlorid-d14, TRC

Artikelnummer. 30376798
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30376798 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30376798 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4554242.5MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Diisopropylaminoethyl Chloride Hydrochloride-d14
CAS 75174-04-8
Summenformel C8H4D14ClN . HCl
Menge 2.5 mg
Synonym (beta-Chloroethyl)diisopropylamine Hydrochloride-d14, 2-(Diisopropylamino)ethyl Chloride Hydrochloride-d14, 2-(N,N-Diisopropylamino)ethyl Chloride Hydrochloride-d14, 2-Chloro-N,N-bis(isopropyl)ethanamine Hydrochloride-d14, 2-Chloro-N,N-diisopropylethylamine Hydrochloride-d14, 2-Chloroethyldiisopropylamine Hydrochloride-d14, N,N-Diisopropyl-2-Chloroethylamine Hydrochloride-d14, N-(2-Chloroethyl)-N-isopropylpropan-2-amine Hydrochloride-d14, N-(2-Chloroethyl)diisopropylamine Hydrochloride-d14
InChI-Formel InChI=1S/C8H18ClN.ClH/c1-7(2)10(6-5-9)8(3)4;/h7-8H,5-6H2,1-4H3;1H/i1D3,2D3,3D3,4D3,7D,8D;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N(CCCl)C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name N-(2-Chlorethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)propan-2-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 214.23
Formelmasse 213.1773
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.