Learn More
2-(Dimethylamino)-3-Chinolinecarbaldehyd, 97+ %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Dimethylamino)-3-quinolinecarbaldehyde |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-dimethylamino quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-3-quinolinecarbaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 2-dimethylamino-3-quinoline carbaldehyde, 2-dimethylamino quinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-dimethylamino |
| Formelmasse | 200.24 |
| Reinheit (%) | 97% |