Learn More
2-(Dimethylamino)-3-Chinolinecarbaldehyd, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10299212
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10299212 250 mg 250 Milligramm
10209222 1 g 1 Gramm
10507474 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10299212 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07114CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 728035-61-8
Summenformel C12H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 200.24
MDL-Nummer MFCD06010203
InChI-Schlüssel RCRLBHNGTPRGJQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1076116
IUPAC-Name 2-(Dimethylamino)chinolin-3-carbaldehyd
SMILES CN(C)C1=C(C=O)C=C2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Dimethylamino)-3-quinolinecarbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Synonym 2-dimethylamino quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-3-quinolinecarbaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 2-dimethylamino-3-quinoline carbaldehyde, 2-dimethylamino quinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-dimethylamino
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 97%