Learn More
2-Dimethylamino-6-Fluorobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11449676
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449676 25 g 25 Gramm
11429676 1 g 1 Gramm
11439676 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11449676 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20218.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96994-73-9
Summenformel C9H9FN2
Molekulargewicht (g/mol) 164.183
MDL-Nummer MFCD00052221
InChI-Schlüssel WWNKVUULRIWDJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino-6-fluorobenzonitrile, 2-dimethylamino-6-fluorobenzenecarbonitrile, acmc-20anx3, 2-dimethylamino-6-fluorobenzonitril, 2-dimethylamino-6-fluoro-benzonitrile, benzonitrile,2-dimethylamino-6-fluoro, 2-n,n-dimethylamino-6-fluorobenzonitrile, 2-dimethylamino-6-fluoranyl-benzenecarbonitrile
PubChem CID 2737104
IUPAC-Name 2-(Dimethylamino)-6-fluorbenzonitril
SMILES CN(C)C1=C(C(=CC=C1)F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Dimethylamino-6-fluorobenzonitrile
Siedepunkt 131°C to 135°C (5 mmHg)
Brechungsindex 1.552
Menge 25 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 2718721
Formelmasse 164.18
Reinheit (%) 97%