Learn More
2-(Dimethylamino)ethylmethacrylat, 97 %, stab. mit ca.0.2 %4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate is used in the synthesis of poly ((2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate), block copolymers of 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate and n-butyl methacrylate and amphiphilic AB block copolymers of 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate. It is also used in the preparation of polymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-(Dimethylamino)Ethylmethacrylat wird bei der Synthese von Poly-((2-(Dimethylamino)Ethylmethacrylat), Blockcopolymeren von 2-(Dimethylamino)Ethylmethacrylat und n-Butyl-Methacrylat und Amphiphilic-ABBlockcopolymeren von 2-(Dimethylamino)Ethylmethacrylat verwendet. Wird auch bei der Herstellung von Polymeren verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (1.000 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagerungstemperatur beträgt 2–8 °C. Empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate |
| Namenshinweis | stabilized with ≈0.2% 4-methoxyphenol |
| Schmelzpunkt | ∼-30°C |
| Dichte | 0.932 |
| Siedepunkt | 186°C to 188°C |
| Flammpunkt | 70°C (158°F) |
| Brechungsindex | 1.44 |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN2522 |
| Beilstein | 1757048 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate