Learn More
2-(Dimethylamino)ethylmethacrylat, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736274
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2867-47-2
C8H15NO2
157.21
MFCD00008589
JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
2-dimethylamino ethyl methacrylate, dimethylaminoethyl methacrylate, ageflex fm-1, dmaema, usaf rh-3, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-n,n-dimethylamino ethyl methacrylate, n,n-dimethylaminoethyl methacrylate, 2-dimethylaminoethyl methacrylate, n,n-dimethylethanolamine methacrylate
17869
2-(Dimethylamino)ethyl-2-methylprop-2-enoat
CC(=C)C(=O)OCCN(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2867-47-2
C8H15NO2
157.21
MFCD00008589
JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
2-dimethylamino ethyl methacrylate, dimethylaminoethyl methacrylate, ageflex fm-1, dmaema, usaf rh-3, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-dimethylamino ethyl ester, 2-n,n-dimethylamino ethyl methacrylate, n,n-dimethylaminoethyl methacrylate, 2-dimethylaminoethyl methacrylate, n,n-dimethylethanolamine methacrylate
17869
2-(Dimethylamino)ethyl-2-methylprop-2-enoat
CC(=C)C(=O)OCCN(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -50.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9330g/mL
Siedepunkt 182.0°C to 192.0°C
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=C(CH3)CO2CH2CH2N(CH3)2
Brechungsindex 1.4390 to 1.4410
Menge 250 g
Beilstein 04, III, 649
Relative Dichte 0.933
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Stabilisator 750 to 2000ppm MEHQ
Viskosität 1.32 mPa.s (20°C)
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig