Learn More
2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate (Stabilized with 0.2% 4-methoxyphenol), TRC
Artikelnummer. 30134699
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134699 10 g 10 Gramm
30136229 5 g 5 Gramm
30009911 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134699 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46170510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2867-47-2
Summenformel C8 H15 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 157.21
Synonym 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, Methacrylic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester (6CI,8CI), (2-Methacryloyloxyethyl)dimethylamine, (Dimethylamino)ethyl methacrylate, 2-(N,N-Dimethylamino)ethyl methacrylate, Acryester DM, Ageflex FA 1, Ageflex FM 1, Ageflex FM 2, DM, DM (methacrylate), DMA 200, DMAEMA, Dimethyl[2-(methacryloyloxy)ethyl]amine, GE 720, Light Ester DM, MADAM, Methacryl Ester DM, Methacrylate DMA, Methacryloyloxyethyldimethylamine, Mhoromer BM 601, N,N-Dimethylaminoethyl methacrylate, N,N-Dimethylethanolamine methacrylate, N,N'-Dimethylamino-2-ethyl methacrylate, NSC 20959, Pentanoic acid, 5-(dimethylamino)-2-methylene-, β-(N,N-Dimethylamino)ethyl methacrylate, β-Dimethylaminoethyl methacrylate
IUPAC-Name 2-(dimethylamino)ethyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CN(C)CCOC(=O)C(=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Dimethylamino)ethyl Methacrylate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3
Formelmasse 157.1103