Learn More
2-(Dimethylamino)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327735
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11327735 5 g 5 Gramm
11337735 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327735 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02513.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5683-33-0 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
2-(Dimethylamino)pyridine in toluene at room temperature in the presence of 1.1 equivalent of methyl trifluoromethanesulfonate forms (2-pyridyl)-trimethylammonium trifluoromethanesulfonate salt. It is used as a model substrate in the preparation of chelate carbene via cyclometalation, H2 loss and reversible α-elimination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Dimethylamino)pyridin in Toluol bei Raumtemperatur in Gegenwart von 1.1Äquivalent von Methyltrifluormethansulfonat-Formen (2-Pyridyl)-Trimethylammoniumtrifluormethansulfonatsalz. Es wird als Modellsubstrat bei der Herstellung von Chelatkarben mittels Cycometalation, H2-Verlust und reversibler α ;-Elimination verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5683-33-0
Summenformel C7H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00006261
InChI-Schlüssel PSHKMPUSSFXUIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylaminopyridine, 2-dimethylaminopyridin, dimethylaminopyridine, 2-dimethylamino pyridine, 2-dimethylaminopyridine cobalt complex, 2-pyridinamine, n,n-dimethyl, dimethylamino-2 pyridine, dimethylaminopyridin, unii-18q95u3z8h, pyridine, 2-dimethylamino
PubChem CID 21885
IUPAC-Name N,N-Dimethylpyridin-2-amin
SMILES CN(C)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Dimethylamino)pyridine
Dichte 1.008
Siedepunkt 190°C to 192°C
Flammpunkt 80°C (176°F)
Brechungsindex 1.559
Menge 5 g
Beilstein 110353
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 97%