Learn More
2-Dodecanon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473118
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473118 10 g 10 Gramm
11483118 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473118 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18862.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6175-49-1 | C12H24O | 184.323 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6175-49-1
Summenformel C12H24O
Molekulargewicht (g/mol) 184.323
MDL-Nummer MFCD00015064
InChI-Schlüssel LSKONYYRONEBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dodecanone, methyl decyl ketone, decyl methyl ketone, unii-p5cn8ysv3p, dodecanone-2, p5cn8ysv3p, n-decyl methyl ketone, dodecanone, acmc-1b2ve, 2-dodecanone gc
PubChem CID 22556
IUPAC-Name Dodecan-2-on
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Dodecanone
Schmelzpunkt 17°C to 20°C
Dichte 0.82
Siedepunkt 247°C
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.433
Menge 10 g
Beilstein 1703135
Formelmasse 184.32
Reinheit (%) ≥98%