Learn More
2-Dodecanon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10183431 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10183431 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10632862 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10096253 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10183431 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 330290050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6175-49-1 | C12H24O | 184.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6175-49-1
Summenformel C12H24O
Molekulargewicht (g/mol) 184.32
MDL-Nummer MFCD00015064
InChI-Schlüssel LSKONYYRONEBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dodecanone, methyl decyl ketone, decyl methyl ketone, unii-p5cn8ysv3p, dodecanone-2, p5cn8ysv3p, n-decyl methyl ketone, dodecanone, acmc-1b2ve, 2-dodecanone gc
PubChem CID 22556
IUPAC-Name Dodecan-2-on
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Dodecanone
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 17°C to 20°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8200g/mL
Siedepunkt 247°C
Flammpunkt 108°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589nm)
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.82
Formelmasse 184.32
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit